Principaux documents
854178-U
Supelco
Capusle à sertir avec septum PTFE/Butyl (Pharma-Fix)
gold seal (magnetic with 5 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE-faced butyl septum
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
Dureté
50 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur
20 mm × 3.0 mm
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with CTC 500
Autres remarques
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable