Principaux documents
818674
TSKgel® SuperSW2000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Colonne HPLC TSKgel® SuperSW2000
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne HPLC d'exclusion stérique TSKgel® (type SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18674
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical silica
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
125 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Avec ses particules de 4 μm ultra-efficaces, la colonne TSKgel SuperSW2000 est plus performante que les colonnes TSKgel G2000SWxl à particules de 5 μm. Les pores de 125 Å permettent de bénéficier d'une plage de séparation allant jusqu'à 150 000 Da pour les protéines globulaires. Grâce à son petit diamètre interne (4,6 mm), cette colonne permet de limiter la consommation de tampon et est idéale pour les applications où la quantité d'échantillon est limitée. Pour profiter pleinement de la haute performance des colonnes à particules de 4 μm, et parce que les colonnes TSKgel SuperSW ont un diamètre de 4,6 mm, il est important que le volume mort soit réduit au minimum dans l'installation de HPLC. Contacter le service technique pour toute demande d'assistance.
Forme physique
Produit livré dans du NaN3 à 0,05 % et du Na2SO4 0,1 M dans un tampon phosphate 0,1 M (pH 6,7).
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation