Colonnes HPLC
Les colonnes HPLC et UHPLC Supelco® répondent aux besoins d'aujourd'hui liés aux analyses rapides par U/HPLC et LC-MS, à la séparation des biopolymères, et aux méthodes des pharmacopées et des organismes de réglementation applicables à diverses industries. Les produits HPLC Supelco® sont disponibles en plusieurs versions : technologie de particules Fused-Core®, silice monolithique et particules totalement poreuses, notamment une silice ultra pure. De plus, des particules de graphite poreux (PGC) et des particules de polymère sont également disponibles pour répondre aux besoins de stabilité au pH.
Aperçu du contenu
- Particules de graphite poreux (PGC)
- Particules de silice superficiellement poreuse (SPP) / technologie Fused Core®
- Silice monolithique
- Particules de silice totalement poreuses (FPP) de type B (silice de haute pureté)
- Particules de silice totalement poreuses (FPP) de type A (silice classique)
- Particules polymères totalement poreuses
- Colonnes HPLC chirales
Particules de graphite poreux (PGC)
Les colonnes à base de graphite poreux (PGC), comme la colonne Supel™ Carbon LC, offrent des propriétés chromatographiques uniques, inégalées par les colonnes remplies de particules de silice. Il est ainsi possible de travailler sur la totalité de la plage de pH et à haute température (> 200 °C), ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les spécialistes de la chromatographie.
Particules de silice superficiellement poreuse (SPP) / technologie Fused Core®
Les colonnes de silice superficiellement poreuse offrent une vitesse et une efficacité accrues par rapport à celles remplies de particules totalement poreuses de même taille. Les colonnes HPLC Fused-Core® du typeAscentis® Express et BIOshell™ peuvent convertir n'importe quel système de HPLC en appareil de HPLC rapide et à toute épreuve, avec une vitesse et des performances maximales.
Silice monolithique
- Les colonnes HPLC à base de silice monolithique comme les colonnes Chromolith® permettent de réaliser des séparations rapides avec une très faible perte de charge et présentent une grande tolérance aux matrices et une durée de vie prolongée, ce qui en fait la solution idéale pour des analyses rentables à haut débit d'échantillons de matrices chargées.
- Les colonnes HPLC Chromolith® sont constituées de silice monolithique dont la structure de pore bimodale comporte des macropores de 2 µm et des mésopores de 13 nm. Cette structure confère à la colonne divers avantages cruciaux.
- Les colonnes Chromolith® WP sont des colonnes de silice monolithique à larges pores (300 Å) contenant une seule tige continue de silice poreuse de grande pureté. Ces colonnes possèdent un grand potentiel par rapport aux colonnes classiques, grâce à leurs performances uniformes dans le temps et à leur durée de vie plus longue. En plus des diverses colonnes de phase inverse, il existe une colonne d'affinité Protéine A et une colonne époxy permettant au client d'apporter ses propres modifications.
Particules de silice totalement poreuses (FPP) de type B (silice de haute pureté)
- Les colonnes HPLC et UHPLC Purospher® STAR conviennent particulièrement bien à la séparation sans traînées de pics des échantillons basiques, neutres et chélatant les métaux. Leurs performances et leur stabilité supérieures offrent une flexibilité maximale dans le développement de méthodes, avec une stabilité étendue vis-à-vis du pH.
- Les colonnes HPLC Discovery® sont particulièrement efficaces pour l'analyse des biomolécules et des petites molécules. Ces colonnes présentent des liaisons polaires et non polaires, et des propriétés uniques en termes de rétention, de sélectivité et d'absence de ressuage, pour les applications de LC-MS.
- Les phase greffées Ascentis® sont disponibles en un large éventail de sélectivités. La silice de type B rend la colonne inerte et stable, et donne des résultats reproductibles. La grande surface spécifique de la silice convient aux analyses préparatives.
- Les colonnes HILIC SeQuant® pour la chromatographie liquide à interaction hydrophile contiennent des groupements fonctionnels zwittérioniques densément greffés. Ces colonnes HILIC sont disponibles en diverses longueurs, granulométries et dimensions de pores tout en conservant une reproductibilité et une robustesse exceptionnelles.
- Les colonnes HPLC Sepax® sont des colonnes à base de silice hautement poreuse, destinées principalement à l'analyse des peptides et des protéines.
Particules de silice totalement poreuses (FPP) de type A (silice classique)
- La gamme de colonnes HPLC à base de silice Supelcosil® offre un vaste choix de chimies de greffage, avec des granulométries et des configurations de colonne allant de la taille microbore à l'échelle préparative. Ces colonnes sont très efficaces avec les analytes polaires, non polaires et chargés.
- Les colonnes HPLC LiChrospher® et Superspher® sont extrêmement fiables et polyvalentes, comme le montrent les milliers de méthodes HPLC établies qui les utilisent.
- Les colonnes HPLC LiChrosorb® sont remplies de particules de silice irrégulières allant de l'échelle analytique (5 µm) aux grosses particules dimensionnées pour la production.
- Les colonnes HPLC et UHPLC TSKgel® sont disponibles pour les chromatographies par filtration sur gel, par perméation sur gel, d'échange d'ions, en phase inverse, à interaction hydrophobe, à interaction hydrophile et d'affinité (disponibles uniquement aux États-Unis et en Europe).
Particules polymères totalement poreuses
- Les colonnes HPLC amino et en phase inverse apHera™ sont stables de pH 2 à pH 12 et peuvent être lavées avec des solutions alcalines. Elles sont idéales pour l'analyse des peptides, petites protéines, sucres, médicaments polaires et acides organiques.
- Les colonnes HPLC Supelcogel® sont remplies d'un copolymère polystyrène-divinylbenzène (PS-DVB) qui les rend chimiquement stables. Les deux versions du copolymère PS-DVB (6 % et 8 % de réticulation) permettent d'optimiser le processus de séparation des échantillons.
- Les colonnes HPLC en phase inverse Hamilton à base de polymère sont extrêmement inertes, efficaces et durables et présentent une grande stabilité mécanique et thermique.
- Les colonnes HPLC et UHPLC TSKgel® peuvent servir à séparer les protéines, peptides et autres biomolécules. Ces colonnes, contenant de la silice et des particules de méthacrylate de différentes dimensions de pores, conviennent à une gamme extrêmement large de poids moléculaires d'analytes (disponibles uniquement aux États-Unis et en Europe).
Colonnes HPLC chirales
Nous proposons un large choix de colonnes HPLC chirales pour diverses applications.
- Les colonnes chirales Astec CYCLOBOND™ contiennent des phases de cyclodextrines greffées qui permettent de séparer sélectivement les molécules organiques.
- Les colonnes chirales Astec CHIROBIOTIC™ sont basées sur des glycoprotéines macrocycliques greffées sur des gels de silice de grande pureté pour les applications chirales de LC-MS.
- Les colonnes chirales Astec Cellulose DMP, avec leur silice poreuse sphérique de grande pureté recouverte de DMPC (3,5-diméthylphényl carbamate), peuvent séparer une large gamme de composés chiraux en phase normale, en conditions organiques polaires et en conditions de SFC (chromatographie en phase supercritique).
- Les colonnes chirales à échange de ligand Astec Copper sont particulièrement intéressantes pour la séparation des hydroxyacides, acides aminés, racémiques bifonctionnels et autres amines.
Ressources apparentées
- Flyer: Ascentis®Express PCS-C18, 2.7 µm U/HPLC Columns
The Ascentis® Express PCS-C18 columns are designed for effective separation of basic, acidic, or neutral compounds using low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions.
- Brochure: HPLC Column Selection Guide
The comprehensive Supelco® portfolio of analytical solutions to meet your U/HPLC and LC-MS needs.
- Brochure: HPLC Method Development Guide
High performance liquid chromatography (HPLC) is a technique for separating analytes dissolved in a liquid, mobile phase by using their specific interaction with a stationary phase (chromatography column).
- Brochure: Ascentis® Express Columns
Based on Fused-Core® particle technology, Ascentis® Express columns provide a exceptional advancements in HPLC column performance and the benefits of high sample throughput at maximum resolution.
- Brochure: BIOshell™ Columns
The BIOshell™ line of superficially porous particle (SPP) packed columns has been developed to aid research into understanding the subtleties of the molecule that is being developed.
- Brochure: Chromolith® HPLC Columns
To truly accelerate chromatographic separations, there is no better choice than Chromolith® HPLC columns. Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
- Brochure: Purospher STAR Columns
The success of any method depends on the quality of the stationary phase. Precise, long-term reproducibility is a key factor in achieving reliable results. The base silica of Purospher™ STAR columns is 99.999% pure.
- Brochure: Chiral HPLC Columns
Columns for versatile and robust Chiral HPLC and LC-MS separations.
- Brochure: HPLC Accessories
The use of HPLC systems to achieve faster analyses and increased resolution pushes systems toward higher operating pressures. For instance, faster flow rates, longer column lengths, and reduced particle sizes gain a performance advantage in HPLC, but at a cost of increased operating pressures.
- Brochure: Discovery Bio Columns
Many of the challenges facing researchers in the proteomics and biopharmaceutical fields are related to the need to obtain as much information as possible on very limited samples. We designed Discovery® BIO Wide Pore reversed-phase HPLC columns to address these challenges.
- Brochure: LC-MS Resource Guide
In this guide, we provide a premier selection of proven Supelco® tools and consumables that meet the requirements of scientists who primarily use the LC-MS technique for analysis of drugs, biomolecules separation and analytical assays.
- Brochure: LC-MS Contaminants
In this technical bulletin, you will learn some tips on identifying LC-MS contaminants and avoiding contamination. Our 110 years of separation expertise, combined with our precision-manufactured products, give you the greatest chance of obtaining reproducible, clean data.
- Application Note: Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Since the 1970’s, Supelco® has been a trusted name in high performance liquid chromatography (HPLC) consumables. From a diverse array of columns packed with different stationary phases to a complete portfolio of HPLC accessories, the Supelco® portfolio of HPLC consumables caters to the needs of all analysts.
- Application Guide: Drug of Abuse
Application compilation with focus on the LC-MS analysis of drugs of abuse in biological samples.
- HPLC Method Transfer Calculator
Easily transfer a method between HPLC columns, (scale between microbore through preparative range), based on the 2 column dimensions and current method conditions.
- Wall Chart: HPLC Packings for USP Compendial Methods
The official pharmaceutical analysis monographs in the United States Pharmacopeia (USP) detail the methods used by pharmaceutical manufacturers for quality control of bulk drug substances and dosage form preparations.
- Application Guide: Ascentis® Express and BIOshell™ Column Cleaning Procedures and Best Practices
To maximize the lifetime of an HPLC column and ensure its top performance, it is necessary to properly maintain the column. Many different factors can contribute to loss of resolution or sensitivity, but often times the following factors lead to the vast majority of column performance issues.
Webinaires apparentés
Ce webcast décrit en détail l'origine des problèmes de LC-MS liés aux impuretés et contaminations, et donne des conseils et des astuces pour atteindre ou conserver une haute qualité et une grande sensibilité dans vos analyses par LC-MS.
Découvrez le graphite poreux, un matériau de phase stationnaire totalement poreux à base de carbone, qui permet d'analyser les petites molécules ainsi que les protéines et peptides de petite taille.
La quantification des anticorps monoclonaux par LC-MS est un réel défi analytique du fait de la complexité des procédures à suivre, de la préparation des échantillons jusqu'à la quantification par LC-MS. Cette présentation met en avant une méthode simple et à haut débit pour quantifier les protéines et les anticorps monoclonaux présents dans les sérums d'origine humaine et animale.
Ce séminaire a pour but de présenter différentes stratégies et méthodes employées au cours des dernières années pour caractériser les échantillons contenant des composés chiraux.
Cette présentation se concentre sur les récentes avancées des deux dernières années en HPLC sur carbone dans l'analyse des composés généralement considérés comme difficiles à séparer par HPLC sur silice classique.
Rejoignez notre webinaire qui se penche sur "comment améliorer la rentabilité des séparations d'échantillons difficiles à analyser et à matrice chargée par HPLC" et étudie le potentiel de gain de temps et d'économie d'argent associé à l'augmentation de la productivité au laboratoire avec des séparations plus rapides et des matériaux de colonne offrant une tolérance extrêmement forte aux matrices chargées.
* Les colonnes Tosoh Bioscience sont disponibles dans les pays suivants :
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Arabie saoudite Argentine Arménie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Belgique Belize Biélorussie Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Bulgarie Burkina-Faso Cameroun Canada | Chili Chypre Colombie Congo Costa Rica Croatie Cuba Danemark Djibouti Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne Estonie État de la Cité du Vatican États-Unis d'Amérique Éthiopie Finlande France Gabon Géorgie Ghana | Grèce Guatemala Guyana Guyane française Haïti Honduras Hongrie Irak Irlande Islande Israël Italie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kosovo Koweït Lettonie Liban Libye Liechtenstein Lituanie | Luxembourg Macédoine du Nord (anciennt. Macédoine) Madagascar Malawi Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Nicaragua Nigeria Norvège Oman Ouganda Ouzbékistan Panama Paraguay Pays-Bas Pérou | Pologne Porto Rico Portugal Qatar République centrafricaine République dominicaine Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Sénégal Serbie-Monténégro Slovaquie Slovénie Suède Suisse Suriname Tadjikistan Tanzanie Tchad Tchéquie | Togo Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Uruguay Venezuela Yémen Zambie Zimbabwe |