Principaux documents
77696
Supelco
L-Kynurenine
analytical standard
Synonyme(s) :
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
Clé InChI
YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable