Principaux documents
72849
Supelco
Dimethyl adipate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCO(CH2)4COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Numéro Beilstein :
1707443
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Température d'inflammation spontanée
680 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8.1 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
8 °C (lit.)
Densité
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup