Principaux documents
72845
Supelco
Dimethyl glutarate
analytical standard
Synonyme(s) :
Glutaric acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCO(CH2)3COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro Beilstein :
1771444
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup