Principaux documents
72642
Supelco
2-Methoxyhydroquinone
analytical standard
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxyanisol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)C6H3(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro Beilstein :
2045285
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
88-91 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable