Principaux documents
59561
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Cartouches SUPELCOSIL LC-1 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L13
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
C1 (methyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC