567571-U
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonyme(s) :
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Guard-Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouche Discovery® HS F5 Supelguard, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
use to protect Discovery HS F5
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Application
Note de bas de page