Principaux documents
55061
Réservoir pour phase mobile
bottle size 2 L
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Taille du flacon
2 L
Description générale
Ce réservoir pour solvant, très pratique, est entièrement constitué de matériaux inertes : verre, Tefzel, PEEK et PTFE TFE. Il est livré avec 3 mètres de tube en PTFE de DE 1/8 in., un filtre/ barboteur plongeur en PEEK, un bouchon, ainsi qu′un flacon à revêtement de sécurité de 1 ou 2 litres.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pièce de rechange