58093
Unité de filtration et dégazage des phases mobiles Aura
reservoir size 2 L
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Produits recommandés
Taille du réservoir
2 L
Description générale
Adaptable à n′importe quelle ligne de vide.
D′un emploi facile, ces systèmes assurent simultanément le dégazage des solvants ou tampons et l′élimination des particules qui peuvent s′y trouver. Il supprime ainsi les pics parasites causés par les bulles de gaz présentes dans votre détecteur, tout en empêchant la détérioration des vannes de contrôle et des autres composants du système par des particules. Une phase mobile propre prolonge également la durée de vie de la colonne.
Ce système comprend un ensemble de filtration/dégazage en Téflon, dix filtres à membrane en Téflon de 1.5 μm, 1 mètre de tube en PTFE de DE 1/4 in., ainsi qu′un réservoir pour solvant en verre borosilicaté gradué, à paroi épaisse. Choisissez un réservoir de 1 ou 2 litres.
Le raccord conique standard en Téflon du système de filtration s′adapte sur les Ehrlenmeyers et autres récipients. Ce système peut recevoir tous les filtres à membrane standard de 47 mm. Il est compatible avec tous les solvants employés en HPLC. A utiliser avec la verrerie appropriée et n′importe quelle pompe à vide.
Le système Aura de filtration/dégazage peut également recevoir les disques d′extraction en phase solide (SPED). Il garantit un positionnement aisé du disque et une surface de filtration importante, le support du disque ne réduisant que très faiblement le débit. Le tube amenant le liquide présente également des avantages (il permet aux sédiments d′être transférés en dernier).
D′un emploi facile, ces systèmes assurent simultanément le dégazage des solvants ou tampons et l′élimination des particules qui peuvent s′y trouver. Il supprime ainsi les pics parasites causés par les bulles de gaz présentes dans votre détecteur, tout en empêchant la détérioration des vannes de contrôle et des autres composants du système par des particules. Une phase mobile propre prolonge également la durée de vie de la colonne.
Ce système comprend un ensemble de filtration/dégazage en Téflon, dix filtres à membrane en Téflon de 1.5 μm, 1 mètre de tube en PTFE de DE 1/4 in., ainsi qu′un réservoir pour solvant en verre borosilicaté gradué, à paroi épaisse. Choisissez un réservoir de 1 ou 2 litres.
Le raccord conique standard en Téflon du système de filtration s′adapte sur les Ehrlenmeyers et autres récipients. Ce système peut recevoir tous les filtres à membrane standard de 47 mm. Il est compatible avec tous les solvants employés en HPLC. A utiliser avec la verrerie appropriée et n′importe quelle pompe à vide.
Le système Aura de filtration/dégazage peut également recevoir les disques d′extraction en phase solide (SPED). Il garantit un positionnement aisé du disque et une surface de filtration importante, le support du disque ne réduisant que très faiblement le débit. Le tube amenant le liquide présente également des avantages (il permet aux sédiments d′être transférés en dernier).