47528-U
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine solution
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
n1c(c(ncc1)CC(C)C)OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3
Clé InChI
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)