Principaux documents
29175-U
Supelco
Capsules de flacon à sertir, BiMetal (magnétiques), 20 mm, avec septa PTFE/silicone
gold seal, PTFE/silicone septa, diam. × thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone septa
gold seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur
20 mm × 3 mm
Compatibilité
for use with 20mm crimp seal vial
Description générale
Les capsules BiMetal sont faites à la fois d′étain et d′aluminium ; elles sont plus faciles à sertir que les capsules en étain de 20 mm. La surface de scellement est en aluminium et le diamètre interne est fait d′étain pour ajouter une surface magnétique. Ces capsules sont disponibles dans différentes couleurs.
Autres remarques
We recommend using the plier-type decapper (part number 33283) to remove the bi-metal crimp seal. Due to the mechanics of the decapper, the plier-type decapper is less expensive and works better that the Hand Decapper (p/n 33283) for this application.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable