Principaux documents
27219
Supelco
Flacons à vis, silanisés
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Matériaux
amber glass vial
Description
silanized
Caractéristiques
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425
Description générale
Bouchons non inclus.
Caractéristiques et avantages
  • Le traitement silanisant exclusif de Supelco recouvre les groupements silanols actifs présents sur les surfaces en verre non traitées.
  • Amélioration du taux de récupération des composés polaires en quantité inférieure au microgramme.
  • Economie de temps et d′argent
Pour obtenir une offre concernant la silanisation d′autres verreries, contactez votre représentant Sigma-Aldrich.