Principaux documents
27114
Supelco
Flacons à vis, silanisés
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Matériaux
clear glass vial
Description
silanized
Caractéristiques
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Description générale
Bouchons non inclus.
Application
It has been used to collect pheromone samples from adult male beetle Neoclytus mucronatus mucronatus, for analysis under GC-MS.
Caractéristiques et avantages
  • Le traitement silanisant exclusif de Supelco recouvre les groupements silanols actifs présents sur les surfaces en verre non traitées.
  • Amélioration du taux de récupération des composés polaires en quantité inférieure au microgramme.
  • Economie de temps et d′argent
Pour obtenir une offre concernant la silanisation d′autres verreries, contactez votre représentant Sigma-Aldrich.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Yunfan Zou et al.
Environmental entomology, 45(1), 216-222 (2015-10-30)
The invasive Asian cerambycid beetle Callidiellum rufipenne (Motschulsky), informally known as the Japanese cedar longhorned beetle, was first detected in North America in North Carolina in 1997. The beetle has since been detected in neighboring states and is expected to
Male-produced aggregation pheromone of the cerambycid beetle Neoclytus mucronatus mucronatus.
Lacey, Emerson S., et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 122.2, 171-179 (2007)