Principaux documents
27215
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/silicone
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, white PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
Matériaux
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type crimp seal
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Diam. du joint
11 mm
Raccords
thread for 11 mm