Principaux documents
27214-U
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/silicone
silver aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
PTFE/Silicone Septum Crimp Seals
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type crimp seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
Taille × épaisseur
11 mm × 1.0 mm
Raccords
thread for 11 mm
Application
Crimp seals with PTFE/silicone septa may be used to seal the water samples during the analysis of BTEX in BTEX contaminated waters, using static headspace extraction, followed by gas chromatography with photoionization detection (HS-GC-PID).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Engineering and microbiological aspects of BTEX removal in bioreactors under sulfate-reducing conditions.
Firmino MIP, et al.
Chemical Engineering Journal, 260, 503-512 (2015)