Principaux documents
22471
Supelco
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Caractéristiques
ferrule type universal (general purpose)
Conditionnement
pkg of 50 ea
D.I.
1/4 in.
Compatibilité
1/4 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour . Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum :
400 °C