Principaux documents
22412
Supelco
Ferrule capillaire Supeltex M-4, à usage général
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 50 ea
D.I.
0.5 mm
Compatibilité
0.32 mm Column I.D.
Description générale
Supelco a revu la forme de ces ferrules en graphite pour offrir un profil net aux arrêtes vives et avec un minimum de bavures.
Caractéristiques :
Se scelle un quart de tour après le serrage manuel. Surface de contact d'étanchéité maximale, risque réduit de contamination de la colonne lors de l'installation.
Composition : graphite flexible.
Température maximale : 450 °C
Informations légales
Configuré(e)(s) pour