Principaux documents
22309
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.I.
1/8 in.
Raccords
1/8 in. for 1/8 in. O.D. packed column
Compatibilité
1/8 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : parfait pour une connexion avec les spectromètres de masse. Grande possibilité de réutilisation. Utilisation isotherme uniquement.
Composition du matériau : PTFE rempli de céramique.
Température maximum :
250 °C