20638
Septa Thermogreen® LB-2, disques solides
diam. 5 mm ( 3/16 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 50 ea
Diamètre
5 mm ( 3/16 in.)
Compatibilité
for use with Agilent/HP On-Column capillary port
Description générale
- Ressuage extrêmement faible sur une large gamme de températures d′injection (de 100 °C à 350 °C).
- Produit déjà conditionné, prêt à l'emploi.
- Pénétration de l′aiguille facilitée et grande tolérance aux piqûres (produit idéal pour les passeurs d′échantillons).
- Formulation de caoutchouc brevetée par Supelco.
Application
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.