Principaux documents
21235-U
Supelco
ORBO 2500 Precleaned Large PUF/Amberlite XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 6.5 cm × 125 mm, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Large PUF Cartridges
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyurethane (foam)
Niveau de qualité
Agence
EPA 600 (8-80-038)
Description
PUF/XAD-2/PUF Layers; PUFs 25 mm L & 50 mm L; 10 g Amberlite™ XAD™-2
assembled
Gamme de produits
ORBO
Caractéristiques
precleaned
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO 2500
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6.5 cm × 125 mm
Adéquation
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Description générale
ORBO-2500 PUF cartridges are recommended for the following applications: pesticides, PCBs, PAHs, and Dioxins. 
Sampling Rate: 20-225 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable