Principaux documents
20556
Supelco
Support en verre pour petite cartouche PUF
pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Cartouches PUF, petites
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Matériaux
glass cartridge
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with ORBO-1000 (22 mm PUF plug)