21130-U
Supelpak™-2 polymeric adsorbent, XAD-2
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 1000g
Synonyme(s) :
XAD®-2
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Supelpak™-2, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, jar of 1000 g
Description
purified XAD-2
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
jar of 1000 g
Paramètres
200 °C max. temp.
Technique(s)
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
Superficie
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
Dimension de pores
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Application(s)
environmental
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable