T3160
TC-100 Insect Medium
With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
BML-TC/10
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Composants
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- in the transfection of insect cells in suspension for efficient baculovirus generation
- to harvest Varroa destructor saliva
- as a starter media to culture and maintain insect cells such as Spodoptera frugiperda
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable