T1450
Anti-γ-Tubulin (LL-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-γ-Tubulin (LL-17)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 48 kDa
Espèces réactives
Caenorhabditis elegans
Technique(s)
western blot: 0.75-1.5 μg/mL using whole extract of C. elegans.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Caenorhabditis elegans ... Tbg-1(176361)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable