SRP6119
DHFR from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DYR, Dihydrofolate reductase, N/A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
23.8 kDa (207 aa, 1-187 aa + NT His-Tag)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... DHFR(13361)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable