SML3747
IM1761092 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
IM 1092 hydrochloride, IM 1761092 hydrochloride, IM-1092 hydrochloride, IM-1761092 hydrochloride, IM1092 hydrochloride, N-1-(3-chloro-4-iodo)phenethylbiguanide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClC1=CC(CCNC(NC(N)=N)=N)=CC=C1I.Cl
Clé InChI
NSBWTYOKPDFWFE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable