SML3588
J147
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-N-(2,4-dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoro-N′-(3-methoxybenzylidene)acetohydrazide, 2,2,2-Trifluoro-acetic acid 1-(2,4-dimethylphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, J 147
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=CC(/C=N/N(C2=C(C=C(C=C2)C)C)C(C(F)(F)F)=O)=CC=C1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable