Principaux documents
SML3508
Sigma-Aldrich
Intepirdine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(Phenylsulfonyl)-8-(1-piperazinyl)quinoline, 3-Phenylsulfonyl-8-(piperazin-1-yl)quinoline, GSK 742457, RVT 101, SB-742457
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H19N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC3=C(N=C2)C(N4CCNCC4)=CC=C3)=O
Clé InChI
JJZFWROHYSMCMU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Intepirdine (SB-742457) is a brain blood barrier penetrant, orally available, potent and selective serotonin receptor 6 (5-HT6) receptor antagonist that potentiate cognitive and the behavioral abnormalities of AD in laboratory set up. Intepirdine has failed to demonstrate statistically significant impact on cognition or dementia in phase III trials. Intepirdine promotes satiety.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
5-HT6 receptor antagonists as novel cognitive enhancing agents for Alzheimer's disease
Neurotherapeutics, 5(3), 458-469 (2008)
5-HT6 receptor agonist and antagonist improve memory impairments and hippocampal BDNF signaling alterations induced by MK-801
Brain Research, 1722, 146375-146375 (2019)
The 5-HT?C receptor agonist, lorcaserin, and the 5-HT? receptor antagonist, SB-742457, promote satiety; a microstructural analysis of feeding behaviour
Psychopharmacology, 233(3), 417-424 (2016)