SML2645
L-Homocitrulline
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Homocitrulline, N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine, NSC 27428
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)N
InChI
1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1
Clé InChI
XIGSAGMEBXLVJJ-YFKPBYRVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable