SML2632
Autophinib
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Chloro-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-(4-nitrophenoxy)-4-pyrimidinamine, 6-Chloro-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-(4-nitrophenoxy)pyrimidin-4-amine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1nc(nc(c1)Nc3[nH]nc(c3)C)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C14H11ClN6O3/c1-8-6-13(20-19-8)17-12-7-11(15)16-14(18-12)24-10-4-2-9(3-5-10)21(22)23/h2-7H,1H3,(H2,16,17,18,19,20)
Clé InChI
CEUMAXLRGBKFQP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable