Principaux documents
SML1700
Sigma-Aldrich
(S)-ZINC-3573
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N,N-Dimethyl-1-(5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-3-pyrrolidinamine, (S)-ZINC7243573
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.39
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN([C@@H](CC1)CN1C2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=CC=NN24)C
Application
(S)-ZINC-3573 has been used to investigate the biology of the primate-exclusive MRGPRX2 G protein-coupled receptor (GPCR).
Actions biochimiques/physiologiques
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu K, et al.
Nature Chemical Biology, 13(5), 529-529 (2017)
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu, K.
Nature Chemical Biology (2017)