Principaux documents
SML1247
Sigma-Aldrich
NAB2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-Chlorobenzyl)-1-(2,5-dimethylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H20ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.88
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)CNC(=O)c2cc3nc[n](c3cc2)c4c(ccc(c4)C)C
InChI
1S/C23H20ClN3O/c1-15-7-8-16(2)22(11-15)27-14-26-20-12-17(9-10-21(20)27)23(28)25-13-18-5-3-4-6-19(18)24/h3-12,14H,13H2,1-2H3,(H,25,28)
Clé InChI
CZSLEMCYYGEGKP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NAB2 is a cell permeable and selective modifier of α-synuclein toxicity diverse cell types and PD neurons. NAB2 restores Rsp5/Nedd4 E3 ligase-dependent endosomal and endoplasmic reticulum–to-Golgi vesicle trafficking.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable