Principaux documents
SML1152
Sigma-Aldrich
GSK137647A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Methoxy-N-(2,4,6-trimethylphenyl)-benzenesulfonamide, N-Mesityl-4-methoxybenzenesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(NS(C2=CC=C(OC)C=C2)(=O)=O)C(C)=CC(C)=C1
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-11-9-12(2)16(13(3)10-11)17-21(18,19)15-7-5-14(20-4)6-8-15/h5-10,17H,1-4H3
Clé InChI
FQUAFMNPXPXOJE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GSK137647A is a selective agonist of the free fatty acid receptor 4 (FFA4/GPR120), which is involved in long-chain fatty acid stimulated GLP-1 secretion and has been implicated in glucose homeostasis, adiposity, and regulation of the anti-inflammatory response. GSK137647A has pEC50 values of 6.3, 6.2, and 6.1 for human, mouse and rat FFA4, and pEC50 values < 4.5 for all three species for FFA1, FFA2, and FFA3.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable