SML0690
L-161,982
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[[4′-[[3-Butyl-1,5-dihydro-5-oxo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1,2,4-triazol-4-yl]methyl][1,1"-biphenyl]-2-yl]sulfonyl]-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1c(cccc1)[n]2nc([n]([c]2=O)Cc3ccc(cc3)c4c(cccc4)[S](=O)(=O)NC(=O)c5[s]ccc5C)CCCC
InChI
1S/C32H29F3N4O4S2/c1-3-4-13-28-36-39(26-11-7-6-10-25(26)32(33,34)35)31(41)38(28)20-22-14-16-23(17-15-22)24-9-5-8-12-27(24)45(42,43)37-30(40)29-21(2)18-19-44-29/h5-12,14-19H,3-4,13,20H2,1-2H3,(H,37,40)
Clé InChI
MMDNKTXNUZFVKD-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | SML2274 | SML2752 | SML1209 |
---|---|---|---|
powder | powder | powder | powder |
100 | - | 100 | 100 |
2-8°C | 2-8°C | 2-8°C | 2-8°C |
DMSO: 15 mg/mL, clear | DMSO: 2 mg/mL, clear | DMSO: 2 mg/mL, clear | DMSO: 10 mg/mL, clear |
white to beige | white to beige | white to beige | white to light brown |
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable