SML0290
MLS000389544
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Methylsulfonyl)-3-nitro-benzoic acid 2-oxo-2-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)ethyl ester, MLS-389544, [2-(1-Adamantylamino)-2-oxoethyl] 4-methylsulfonyl-3-nitrobenzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3
InChI
1S/C20H24N2O7S/c1-30(27,28)17-3-2-15(7-16(17)22(25)26)19(24)29-11-18(23)21-20-8-12-4-13(9-20)6-14(5-12)10-20/h2-3,7,12-14H,4-6,8-11H2,1H3,(H,21,23)
Clé InChI
BTXTVUJWNPMQBT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable