SAB4200857
IgM, Kappa from murine myeloma
clone TEPC 183-SY, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Murine IgM Kappa, Myeloma IgM Kappa
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TEPC 183-SY
Forme
liquid
Concentration
2-2.2 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2