SAB1404142
Monoclonal Anti-NPAS2 antibody produced in mouse
clone 6C9, ascites fluid
Synonyme(s) :
FLJ23138, MGC71151, MOP4, PASD4, bHLHe9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C9, monoclonal
Poids mol.
antigen ~36.34 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPAS2(4862)
Description générale
Immunogène
Sequence
NLTTPASTSQDASQCQPSPDFSHDRQLRLLLSQPIQPMMPGSCDARQPSEVSRTGRQVKYAQSQTVFQNPDAHPANSSSAPMPVLLMGQAVLH
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable