Principaux documents
M0450
Sigma-Aldrich
Milieu essentiel minimum d′Eagle
Alpha Modification, with nucleosides, ʟ-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
MEM
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Milieu essentiel minimum d′Eagle, Alpha Modification, With ribonucleosides, L-glutamine, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Composants
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media. This is the most enriched variation of the MEM formulation offered. It contains all 21 normal amino acids, some at increased concentrations. In addition, it contains 5 additional vitamins. See formulation for details. Often used in cytogenetic analysis when supplemented with FBS.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Optimization of chemically defined cell culture media-replacing fetal bovine serum in mammalian in vitro methods
Van der VJ, et al.
Toxicology in vitro, 24(4), 1053-1063 (2010)