H3383
Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti Human Serum, Anti Human Serum - Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
immunoelectrophoresis: 1:10 using human serum
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable