Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T0377
Sigma-Aldrich
Tricine
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
N-[Tris(hydroxyméthyl)méthyl]glycine
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Beilstein:
1937804
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Plage de pH utile
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
Pf
187 °C
Solubilité
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La tricine est le tampon d'électrophorèse le plus fréquemment rencontré. Elle permet de remettre en suspension les culots de cellules. La tricine agit comme un "trailing ion" et facilite la résolution des petites protéines à des concentrations d'acrylamide plus faibles que dans les systèmes d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de glycine-dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE). Elle possède une charge négative plus faible que celle de la glycine, ce qui l'aide à migrer plus rapidement. La tricine possède une grande force ionique qui fait se déplacer davantage les ions et moins les protéines. Cela provoque la séparation des protéines de bas poids moléculaire dans les gels à plus faible pourcentage d'acrylamide.
Application
Constituant de tampons destinés à la séparation de peptides de faible poids moléculaire.
La tricine a été utilisée :
  • pour empêcher la précipitation de sels durant l'autoclavage de cultures d'Emiliania huxleyi.
  • dans la composition d'un tampon A destiné à l'homogénéisation d'échantillons comme Caenorhabditis elegans, Drosophila et des plantes.
  • comme constituant d'un tampon d'analyse frais pour mesurer la mélatonine sérique par un dosage radio-immunologique.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Assessing the applicability of Emiliania huxleyi coccolith morphology as a sea-surface salinity proxy
Fielding SR, et al.
Limnology and Oceanography, 54(5), 1475-1480 (2009)
Encyclopedia of Dairy Sciences (2011)
Elzbieta Turkowska et al.
Chronobiology international, 31(1), 134-143 (2013-10-19)
The avian pineal gland, apart from the hypothalamic master clock (suprachiasmatic nuclei, SCN) and retina, functions as an independent circadian oscillator, receiving external photic cues that it translates into the rhythmical synthesis of melatonin, a biochemical signal of darkness. Functional
Yunfeng Ding et al.
Nature protocols, 8(1), 43-51 (2012-12-12)
The lipid droplet (LD) is a cell organelle that has been linked to human metabolic syndromes and that can be exploited for the development of biofuels. The isolation of LDs is crucial for carrying out morphological and biochemical studies of
Arpita Gantayet et al.
Biofouling, 29(1), 77-85 (2012-12-06)
The freshwater zebra mussel (Dreissena polymorpha) is a notorious biofouling organism. It adheres to a variety of substrata underwater by means of a proteinaceous structure called the byssus, which consists of a number of threads with adhesive plaques at the