Key Documents
G5422
Sigma-Aldrich
β-glycérophosphate disodium salt hydrate
≤1.0 mol % L-α-isomer
Synonyme(s) :
BGP, Glycérol 2-phosphate disodium salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
≤0.1% Inorganic phosphorus
≤1.0 mol % L-α-isomer
Pf
102-104 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Application
βLe β-glycérophosphate (BGP) est un inhibiteur de sérine/thréonine phosphatases classique, utilisé dans les tampons de réaction kinase. Il est souvent associé à d'autres inhibiteurs de phosphatases/protéases pour une inhibition à large spectre. Il se comporte comme un donneur de phosphate organique et a été utilisé dans des milieux de culture pour la différenciation de cellules souches mésenchymateuses en cellules ostéoblastiques. Le BGP sert également à tamponner le milieu M17 pour la culture de Lactococcus dans l'expression de protéines recombinantes.
Initiation de la différenciation de cellules souches de la moelle osseuse incluses dans un gel de chitosane/collagène naturel conçu pour le génie tissulaire.
β-glycerophosphate is used in homegenization solutions for muscles extracts following fixation.
Qualité
Low inorganic phosphate content. Mixtures of α- and β-glycerophosphate have historically been used in microbiological media but high levels of inorganic (free) phosphate has been associated with the irregular growth of bacteria and unwanted precipitates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Yang An et al.
Biochemical and biophysical research communications, 516(2), 551-557 (2019-06-27)
Developing methods for regenerating bones and uncovering the molecular mechanism underlying bone formation have great significance to human health. In the last decade, people have been using adipose-derived stem cells (ADSCs), that are capable of multilineage differentiation, to reconstruct defected
J Douglas et al.
The Journal of applied bacteriology, 56(2), 321-326 (1984-04-01)
An easily prepared medium, originally designed for the cultivation of lactic phages, has been found to have much wider application. Experience in its use over a ten year period with a range of physiologically diverse bacteria, for teaching and research
Morten Donsmark et al.
The Journal of physiology, 550(Pt 3), 845-854 (2003-06-10)
Intramuscular triacylglycerol is an important energy store and is also related to insulin resistance. The mobilization of fatty acids from this pool is probably regulated by hormone-sensitive lipase (HSL), which has recently been shown to exist in muscle and to
Chien-Ying Wang et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 14(10), 1438-1448 (2020-08-09)
Peripheral arterial disease (PAD) affects more than 200 million people worldwide. Recent studies suggest that oxidative stress-related inflammation can lead to the initiation and progression of PAD. Ferulic acid (FA) is a natural phenolic compound and has been proven to
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously