Principaux documents
F9272
SAFC
α-1,2-Fucosidase solution
buffered aqueous solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Forme
buffered aqueous solution
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥0.4 units/mg protein
Conditionnement
vial of 0.004 unit
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1-3,4-fucosidase and proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FUCA1(2517)
Actions biochimiques/physiologiques
Releases α-1,2-fucose from the non-reducing end of complex carbohydrates.
Définition de l'unité
One unit will release 1.0 μmole of fucose from 2′-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37°C
Forme physique
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable