CLS354481
Corning® BioCoat™ Matrigel® 6 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), pkg of 24 ea (4 packs of 24), Invasion Chamber
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Corning® BioCoat™ Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 6 wells
Matériaux
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pkg of 24 ea (4 packs of 24)
Fabricant/nom de marque
Corning 354481
Taille des puits
6 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable