C5259
Carbamyl-β-methylcholine chloride
≥99% (TLC), crystalline
Synonyme(s) :
Bethanechol chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
crystalline
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.)
ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
Clé InChI
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable