C001
Acetylethylcholine mustard hydrochloride
>97% (GC), powder
Synonyme(s) :
Acetyl AF-64
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>97% (GC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Pf
78-81 °C
Solubilité
H2O: >5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CCN(CCCl)CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16ClNO2.ClH/c1-3-10(5-4-9)6-7-12-8(2)11;/h3-7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CHWPASAPXMNLKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup