Principaux documents
AXYT205WBC
Pipette tips, wide bore
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Wide Bore Pipette Tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-205-WB-C
Corning
Conditionnement
pkg of 20x1000tips/cs
Taille
200 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips