Principaux documents
AXYT1005WBC
Pipette tips, wide bore
size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-1005-WB-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Taille
1000 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips