AAPMLS02
Amino Acid Peptide Metabolite Library Of Standards Plate 2 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonyme(s) :
AAPMLS™, Mass Spectrometry Metabolite Library
Conditionnement
pkg of 1 plates
Fabricant/nom de marque
IROA Technologies
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Notes préparatoires
Autres remarques
To download the software package, visit sigma.com/mlsdiscovery.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3